Få mere at vide
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Det anvendes i den Lewis-syre-fremmede syntese af usymmetriske og højt funktionaliserede carbazoler og dibenzofuraner fra biaryltriazener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den anvendes i den lewissyrefremmende syntese af usymmetriske og højt funktionelle carbazoler og dibenzofuraner fra biaryltriazener.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Noter
Opbevar dem væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 13252396 |
| Synonym | 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 260.99 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |