Få mere at vide
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Det anvendes i den Lewis-syre-fremmede syntese af usymmetriske og højt funktionaliserede carbazoler og dibenzofuraner fra biaryltriazener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
carbazoler og dibenzofuraner fra biaryltriazener.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 13252396 |
| Synonym | 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 260.99 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |