Få mere at vide
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluorid, 98%
Artikelnummer. 15421579
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421579 1 g 1g
15441579 250 mg 250mg
15431579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64386.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 156243-64-0 | C7H2BrF5 | 260,989 g/mol
Det anvendes i den Lewis-syre-fremmede syntese af usymmetriske og højt funktionaliserede carbazoler og dibenzofuraner fra biaryltriazener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes i Lewis-syre-fremmede syntese af usymmetriske og højt funktionaliserede
carbazoler og dibenzofuraner fra biaryltriazener.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156243-64-0
Molekylær formel C7H2BrF5
Molekylvægt (g/mol) 260.989
MDL nummer MFCD01631616
InChI nøgle QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23450919
IUPAC navn 5-brom-1,3-difluor-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Beilstein 13252396
Synonym 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 260.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske