Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile, 95%
Artikelnummer. 15445557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445557 250 mg 250mg
15435557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445557 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H32795.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 123843-67-4
Molekylær formel C7H2BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 218.00
MDL nummer MFCD01310981
InChI nøgle TZHQWUAOIWRFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem4699, acmc-1bymk, ksc513m5d, 4-bromo-2,6-difluoro-bezonitrile, 2,6-difluoro-4-bromo-benzonitrile
PubChem CID 2756916
IUPAC navn 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrile
SMIL FC1=CC(Br)=CC(F)=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 218
Procent renhed 95%