missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride, 95%

Artikelnummer. 11349895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349895 5 g 5g
11339895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11349895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19879.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 351003-54-8 | C6H2BrCl3O2S | 324.39 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 351003-54-8
Molekylær formel C6H2BrCl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 324.39
MDL nummer MFCD03094651
InChI nøgle CKJIKXAPXLPSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem11744, acmc-1adw5, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzensulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-bromanyl-2,6-bis chloranyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737466
IUPAC navn 4-brom-2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1S(Cl)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 42°C to 48°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 324.41
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.