accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSOOClClBr

CAS RN 351003-54-8

IUPAC Navn: 4-bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Synonymer: 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol): 324.39
Molekylformel: C6H2BrCl3O2S
InChi Key: CKJIKXAPXLPSCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1S(Cl)(=O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater