Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11339895
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339895 1 g 1g
11349895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19879.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-54-8 | C6H2BrCl3O2S | 324.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-54-8
Molekylær formel C6H2BrCl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 324.39
MDL nummer MFCD03094651
InChI nøgle CKJIKXAPXLPSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem11744, acmc-1adw5, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzensulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-bromanyl-2,6-bis chloranyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737466
IUPAC navn 4-brom-2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 42°C to 48°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 324.41
Procent renhed 95%