Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dichloroaniline, 98%
Artikelnummer. 11492677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492677 100 g 100g
11472677 5 g 5g
11482677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14884.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 697-88-1 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-88-1
Molekylær formel C6H4BrCl2N
Molekylvægt (g/mol) 240.909
MDL nummer MFCD00025162
InChI nøgle NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl amine, 4-bromo-2,6-dichlorophenylamine, 4-bromo-2,6-dichloro-benzenamine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-brom-2,6-dichloranilin, pubchem3606, acmc-1ay6t, ksc495a6h, 4-bromo-2,6-dichloro aniline
PubChem CID 69680
IUPAC navn 4-brom-2,6-dichloranilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 100 g
Beilstein 2089687
Formel vægt 240.92
Procent renhed 98%