Få mere at vide
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11471060
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471060 5 g 5g
11481060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25500.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31558-41-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
4-brom-2,5-dimethoxybenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-2,5-dimethoxybenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 31558-41-5
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.072
MDL nummer MFCD00156964
InChI nøgle BIFWGDWGCZLCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxy-4-bromobenzaldehyde, pubchem2068, acmc-1aiq9, cbmicro_047429, cambridge id 6238031, 4-bromo-2,5-dimethoxy benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy
PubChem CID 777997
IUPAC navn 4-brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1C=O)OC)Br
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 245.08
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.