Få mere at vide
4-brom-2,5-difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455917
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455917 10 g 10g
11445917 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24457.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112279-60-4
Molekylær formel C6H4BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 208.006
MDL nummer MFCD01861125
InChI nøgle XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluoro-phenylamine, 4-bromo-2,5-difluoro-aniline, 4-bromo-2,5-difluorophenylamine, pubchem2928, acmc-1bvn4, ksc494m7l, 4-bromo-2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,5-difluoroaniline, benzenamine, 4-bromo-2,5-difluoro
PubChem CID 2773285
IUPAC navn 4-brom-2,5-difluoranilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Smeltepunkt 74°C to 75°C
Mængde 10 g
Beilstein 4741102
Formel vægt 208.01
Procent renhed 98%