Få mere at vide
4-brom-2,3-difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461069
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461069 1 g 1g
15481069 250 mg 250mg
15471069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64044.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 644985-24-0 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
4-brom-2,3-difluorbenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-brom-2,3-difluorbenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644985-24-0
Molekylær formel C7H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 221.001
MDL nummer MFCD09258953
InChI nøgle IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 26986390
IUPAC navn 4-brom-2,3-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 66°C to 67°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 9551272
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 221
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver