Få mere at vide
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378956 5 g 5g
11368956 1 g 1g
11388956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20153.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122033-54-9
Molekylær formel C7BrClF4O
Molekylvægt (g/mol) 291.424
MDL nummer MFCD03001173
InChI nøgle XVYIQLOULDERAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, acmc-20amnz, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2783245
IUPAC navn 4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Kogepunkt 95°C to 100°C
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 7295811
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 291.43
Procent renhed 98%