Få mere at vide
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluorid, 99%
Artikelnummer. 11499277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499277 1 g 1g
11409287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21350.03
CAS: 17823-46-0 | C7BrF7 | 296,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17823-46-0
Molekylær formel C7BrF7
Molekylvægt (g/mol) 296.97
MDL nummer MFCD00075240
InChI nøgle DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
PubChem CID 626637
IUPAC navn 1-brom-2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.929
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 296.98
Procent renhed 99%