Få mere at vide
4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535850
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10535850 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10535850 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00175DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
CAS 4707-24-8
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7HBrF4O2
Mængde 5 g
Synonym 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid
InChI nøgle MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O
IUPAC navn 4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 272.981
PubChem CID 298173
Formel vægt 272.98
Procent renhed 95%