Få mere at vide
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 97+%
Artikelnummer. 15495767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495767 1 g 1g
15405777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32982.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4707-24-8 | C7HBrF4O2 | 272.981 g/mol
4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4707-24-8
Molekylær formel C7HBrF4O2
Molekylvægt (g/mol) 272.981
MDL nummer MFCD00075244
InChI nøgle MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid
PubChem CID 298173
IUPAC navn 4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Smeltepunkt 142°C to 145°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 272.98
Procent renhed ≥97%