Få mere at vide
4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitril, 95%
Artikelnummer. 11493378
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493378 100 g 100g
11483378 25 g 25g
11403388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17786.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39186-58-8 | C16H14BrN | 300,199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39186-58-8
Molekylær formel C16H14BrN
Molekylvægt (g/mol) 300.199
MDL nummer MFCD00001845
InChI nøgle IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
PubChem CID 96575
IUPAC navn 4-brom-2,2-diphenylbutanenitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Smeltepunkt 67 °C til 69 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1684952
Formel vægt 300.2
Procent renhed 95%