Få mere at vide
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 97%
Artikelnummer. p-7032238
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15486467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33627.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16184-89-7 | C8H4BrF3O | 253.018 g/mol
4a-brom-2,2,2-trifluoracetophenon kan anvendes til fremstilling af carbonylbroforbundne bithiazolderivater. Bruges også som et reagens til at syntetisere MK-5046, en selektiv Bombesin-receptor subtype-3-agonist, der bruges til at behandle fedme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Brom-2,2,2-trifluoracetophenon kan anvendes til fremstilling af carbonylbroforbundne bithiazolderivater. Bruges også som reagens til at syntetisere MK-5046, en selektiv Bombesin-receptor subtype-3-agonist, der bruges til at behandle fedme.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16184-89-7
Molekylær formel C8H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 253.018
MDL nummer MFCD00191862
InChI nøgle IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
PubChem CID 603866
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-2,2,2-trifluorethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Kogepunkt 95°C (4 mmHg)
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 253.02
Procent renhed 97%