Få mere at vide
4'-Bromo-2,2,2-trifluoracetofenon, 97%
Beskrivelse
4a-brom-2,2,2-trifluoracetophenon kan anvendes til fremstilling af carbonylbroforbundne bithiazolderivater. Bruges også som et reagens til at syntetisere MK-5046, en selektiv Bombesin-receptor subtype-3-agonist, der bruges til at behandle fedme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4 -′Brom-2,2,2-trifluoracetophenon kan anvendes til fremstilling af carbonylbroforbundne bithiazolderivater. Bruges også som reagens til at syntetisere MK-5046, en selektiv Bombesin-receptor subtype-3-agonist, der bruges til at behandle fedme.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone |
| Smeltepunkt | 26 °C til 30 °C |
| Kogepunkt | 95 °C (4 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 253.02 |
| Procent renhed | 97% |