Få mere at vide
4-brom-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550353
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10550353 250 mg 250mg
10344202 1 g 1g
10442654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550353 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03950CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 287917-97-9
Molekylær formel C4H3BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 174.985
InChI nøgle UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 2782154
IUPAC navn 4-brom-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
SMIL C1=NNC(=C1Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 174.98
Procent renhed 95%