Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426547 1 g 1g
15428595 250 mg 250mg
15436547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33690.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 473528-88-0 | C5H5BrN2O | 189.012 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 473528-88-0
Molekylær formel C5H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 189.012
MDL nummer MFCD03074341
InChI nøgle GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 2794634
IUPAC navn 4-brom-2-methylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 97°C to 98°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 189.01
Procent renhed 97%