Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039431
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10039431 250 mg 250mg
10212552 1 g 1g
10091784 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10039431 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00866CB
Kemiske identifikatorer
CAS 473528-88-0
Molekylær formel C5H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 189.012
MDL nummer MFCD03074341
InChI nøgle GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794634
IUPAC navn 4-brom-2-methylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel vægt 189.01
Procent renhed 97%