Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11926251 5 g 5g
11916251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447430050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 287917-96-8 | Molekylformel: C5H5BrN2O | Molekylvægt: 189,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287917-96-8
Molekylær formel C5H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 189.01
InChI nøgle KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
PubChem CID 2735595
IUPAC navn 4-brom-1-methylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 71 °C til 76 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 189.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.