Få mere at vide
4-brom-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048039 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10048039 5 g Glasflaske 5g
10734787 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10048039 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427700050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 15115-60-3 | Molekylformel: C9H7BrO | Molekylvægt: 211,06 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15115-60-3
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD01719772
InChI nøgle UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC navn 4-brom-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-indanone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Farve Orange til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 211.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.