Få mere at vide
4-brom-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443488
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443488 5 g 5g
15453488 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56937.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15115-60-3 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15115-60-3
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD01719772
InChI nøgle UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC navn 4-brom-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-indanone
Smeltepunkt 95°C to 99°C
Mængde 5 g
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%