Få mere at vide
4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 98%
Product Code. 10188022 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10188022 25 g Glasflaske 25g
10086272 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10188022 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 380890250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 364-73-8
Molekylær formel C6H3BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 220.00
MDL nummer MFCD00129165
InChI nøgle UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
PubChem CID 2736328
IUPAC navn 4-brom-1-fluor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.7860g/mL
Kogepunkt 240°C to 241°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(F)NO2
Brydningsindeks 1.5750 to 1.578
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.786
Formel vægt 220
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.