Få mere at vide
4-brom-1-fluor-2-nitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490717 5 g 5g
11480717 1 g 1g
11400727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22523.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
4-brom-1-fluor-2-nitrobenzen bruges til syntese af antiinflammatoriske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-1-fluor-2-nitrobenzen bruges til syntese af anti-inflammatoriske midler.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364-73-8
Molekylær formel C6H3BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 220.00
MDL nummer MFCD00129165
InChI nøgle UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
PubChem CID 2736328
IUPAC navn 4-brom-1-fluor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Tæthed 1.786
Kogepunkt 240°C to 241°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5768
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2329084
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%