missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 323.9917 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?