Få mere at vide
4-Bromo-1-butanol, tech., fortsættelse af varierende mængder THF
Beskrivelse
4-brom-1-butanol anvendes til at fremstille 2-(4-brom-butoxy)-tetrahydro-pyran ved at reagere med 3,4-dihydro-2H-pyran i nærvær af ravlys 15 som katalysator. Det reagerer med dihydropyran for at fremstille tetrahydropyranylethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-butanol |
| Navn note | fortsat: varierende mængder THF |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 63 °C til 65 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | 32 °C (91 °F) |
| Lineær formel | Br(CH2)4OH |
| Brydningsindeks | 1.5035 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Vis mere |