Få mere at vide
4-brom-1,2-difluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433924
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433924 5 g 5g
11443924 25 g 25g
11453924 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433924 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11934.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-61-8 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-61-8
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.99
MDL nummer MFCD00000304
InChI nøgle YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
PubChem CID 67675
IUPAC navn 4-brom-1,2-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.707
Kogepunkt 150°C to 151°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1934811
Formel vægt 192.99
Procent renhed ≥98%