Få mere at vide
4-Brom-1,2-dichlorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11474073
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474073 100 g 100g
11454073 5 g 5g
11464073 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10314.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-59-2
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.89
MDL nummer MFCD00040849
InChI nøgle CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC navn 4-brom-1,2-dichlorbenzen
SMIL ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Smeltepunkt 22 °C til 25 °C
Tæthed 1.781
Kogepunkt 140 °C til 142 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1635735
Formel vægt 225.91
Procent renhed ≥98%