Få mere at vide
4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498026
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498026 1 g 1g
15408036 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62948.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1351501-44-4 | Molekylformel: C18H27BFNO4 | Molekylvægt: 351,225 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorbenzenboronsyre, som generelt bruges til syntese af organiske forbindelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorbenzenboronsyre, som generelt bruges til syntese af organiske forbindelser.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1351501-44-4
Molekylær formel C18H27BFNO4
Molekylvægt (g/mol) 351.225
InChI nøgle SAUVAJYHMCIQNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 66980292
IUPAC navn tert-butyl-N-[[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CNC(=O)OC(C)(C)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 351.22
Procent renhed 96%