Få mere at vide
4-(Boc-amino)phenol, 97%
Beskrivelse
4-(Boc-amino)phenol, bruges til at beskytte amin i fastfasesyntesen af peptider, der bruges til at producere [4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-phenyl]-carbaminsyre-tert-butylester ved omgivelsestemperatur. Denne reaktion vil kræve reagens imidazol og opløsningsmiddel dimethylformamid, CH2Cl2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(Boc-amino)phenol, bruges til at beskytte amin i fastfasesyntesen af peptider, der bruges til at producere [4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-phenyl]-carbaminsyre-tert-butylester ved omgivelsestemperatur. Denne reaktion vil kræve reagens imidazol og opløsningsmiddel dimethylformamid, CH2Cl2.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Boc-amino)phenol |
| Smeltepunkt | 143°C to 147°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 209.25 |
| Procent renhed | 97% |