Få mere at vide
4-(Boc-amino)indol-3-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15440359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440359 250 mg 250mg
15430359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63587.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 885266-77-3 | C14H16N2O3 | 260,293 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885266-77-3
Molekylær formel C14H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 260.293
MDL nummer MFCD04973990
InChI nøgle XKYBSNNENLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-formyl-1h-indol-4-ylcarbamate, tert-butyl n-3-formyl-1h-indol-4-yl carbamate, 3-formyl-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-1h-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 24720953
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-formyl-lH-indol-4-yl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof