Få mere at vide
4-(BOC-amino)benzoic acid, 97%
Artikelnummer. 10442044 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10442044 5 g Glass bottle 5g
10794745 1 g Glass bottle 1g
10326454 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442044 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426180050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66493-39-8 | C12H15NO4 | 237.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66493-39-8
Molekylær formel C12H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 237.25
MDL nummer MFCD00037428
InChI nøgle ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(BOC-amino)benzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179°C to 181°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 237.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(BOC-amino)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.