Få mere at vide
4-(Boc-amino)benzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11399385
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399385 1 g 1g
11309395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18531.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 66493-39-8 | C12H15NO4 | 237.255 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66493-39-8
Molekylær formel C12H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 237.255
MDL nummer MFCD00037428
InChI nøgle ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)benzoic acid
Smeltepunkt ∽193°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2115614
Formel vægt 237.26
Procent renhed 97%