Få mere at vide
4-(Boc-amino)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11402160
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402160 1 g 1g
11412160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28799.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-49-9
Molekylær formel C11H16BNO4
Molekylvægt (g/mol) 237.06
MDL nummer MFCD02093054
InChI nøgle UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
PubChem CID 3613184
IUPAC navn [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]borsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽200°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 237.06
Procent renhed 97%