Få mere at vide
4-(Boc-amino)-2-fluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454866
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454866 1 g 1g
15464866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59194.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Det er nøglemellemproduktet i syntesen af ,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2(2H)-oner og 3-amino-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2(2H)-oner. Denne syntese udføres med Pd-katalyseret krydskobling af imidoylchlorider med organoboronsyrer.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1256256-45-7
Molekylær formel C17H25BFNO4
Molekylvægt (g/mol) 337.198
MDL nummer MFCD18383441
InChI nøgle FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 59578631
IUPAC navn tert-butyl-N-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 150 °C til 152 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 337.2
Procent renhed 96%