Få mere at vide
4-(Boc-amino)-2-chlorbenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 15469527
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469527 1 g 1g
15489527 250 mg 250mg
15479527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52786.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 232275-73-9 | C12H14ClNO4 | 271,697 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 232275-73-9
Molekylær formel C12H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 271.697
MDL nummer MFCD02682164
InChI nøgle HDYBNYDKCZJPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino-benzoic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chloro-benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chlorobenzoic acid, benzoic acid,2-chloro-4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 17750449
IUPAC navn 2-chlor-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 271.7
Procent renhed 97%