Få mere at vide
4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylen)cyclohexa-2,5-dienon, TRC
Artikelnummer. 30136560
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136560 1 g
30138629 500 mg
30003276 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4341501G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-45-2
Molekylær formel C19 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 290.31
Synonym Aurin, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Rosalic Acid, Pararosolic Acid, Spirit Aurine, Corallin, Aurin 555, C.I. 43800, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Corallin Spirit Soluble;
IUPAC navn 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylid] cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMIL Oc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=O)C=C2)c3ccc(O)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Formel vægt 290.0943