Få mere at vide
4-Biphenylmethanol, 98+%
Artikelnummer. 11443844
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443844 250 g 250g
11423844 10 g 10g
11433844 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443844 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11876.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3597-91-9 | C13H12O | 184.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3597-91-9
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.238
MDL nummer MFCD00004660
InChI nøgle AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylmethanol, 4-phenylphenyl methanol, biphenyl-4-ylmethanol, 4-phenylbenzyl alcohol, p-phenylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ylmethanol, biphenyl-4-methanol, 4-hydroxymethyl biphenyl, 4hmb
PubChem CID 19186
IUPAC navn (4-phenylphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenylmethanol
Smeltepunkt 98°C to 104°C
Kogepunkt 184°C (11 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 1937761
Formel vægt 184.24
Procent renhed ≥98%