Få mere at vide
4-Biphenylcarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10734021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10734021 100 g Plastflaske 100g
10192510 25 g Plastflaske 25g
10696744 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10734021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106281000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-92-2
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00002553
InChI nøgle NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
PubChem CID 66724
IUPAC navn 4-phenylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenylcarboxylic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223°C to 228°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5C6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 671
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenylcarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.