Få mere at vide
4-Biphenylcarboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10742895 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742895 100 g Glasflaske 100g
10645712 5 g Glasflaske 5g
10294220 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742895 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106261000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3218-36-8
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
MDL nummer MFCD00006947
InChI nøgle ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
IUPAC navn 4-phenylbenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenylcarboxaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57,0 °C til 60,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 184,0 °C (11,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 07, 430
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenylcarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.