Få mere at vide
4-biphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Biphenylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 93 °C til 97 °C |
| Kogepunkt | 146 °C til 150 °C (0,03 mmHg) |
| Mængde | 2 g |
| Beilstein | 1867255 |
| Formel vægt | 193.25 |
| Procent renhed | 97% |