Få mere at vide
4-Benzylthiomorpholin 1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314242
Skift visning
Amber glasflaske; 10 g
Artikelnummer.
10314242 Amber glasflaske; 10 g
1 options
Artikelnummer. 10314242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DFP00030EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylthiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS 26475-66-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H15NO2S
MDL nummer MFCD00084894
Mængde 10 g
Synonym 4-benzylthiomorpholine 1,1-dioxide, 1,1-dioxide-4-phenylmethyl thiomorpholine, 4-benzyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-benzylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-209grq, maybridge1_003205, 4-benzylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-benzylthiomorpholine-1,1,-dioxide, 4-benzyl-1,4-thiazaperhydroine-1,1-dione
InChI nøgle KFAMTQFKYUXQKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S1(=O)CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
IUPAC navn 4-benzyl-1,4-thiazinan-1,1-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 225.31
PubChem CID 318454
Formel vægt 225.31
Procent renhed 97%