Få mere at vide
4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316895
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11316895 10 g Amber Glass Bottle 10g
10387644 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07679EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 852228-15-0
Molekylær formel C12H19IN4
Molekylvægt (g/mol) 346.22
MDL nummer MFCD09025921
InChI nøgle CXQITJKGJPFOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 18525929
IUPAC navn 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide;hydroiodide
SMIL I.NC(=N)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 346.21
Procent renhed 95%