Få mere at vide
4-Benzylphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374256
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374256
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19332.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101096-72-4
Molekylær formel C15H13N
Molekylvægt (g/mol) 207.276
MDL nummer MFCD00060310
InChI nøgle RNZDBGKQDKFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylphenylacetonitrile, 2-4-benzylphenyl acetonitrile, acmc-20amog, 4-benzylphenyl acetonitrile, 4-benzyl-l-cyanomethylbenzene, 2-4-benzylphenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile,4-phenylmethyl
PubChem CID 597531
IUPAC navn 2-(4-benzylphenyl)acetonitrile
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylphenylacetonitrile
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Kogepunkt 145°C to 150°C (0.05 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Beilstein 3258509
Formel vægt 207.28
Procent renhed 97%