Få mere at vide
4-Benzyloxypyridine N-oxide, 98%
Artikelnummer. 11334835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334835 1 g 1g
11344835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17946.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2683-66-1 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2683-66-1
Molekylær formel C12H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.23
MDL nummer MFCD00047427
InChI nøgle SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy pyridine n-oxide, 4-benzyloxy pyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine n-oxide, 4-benzyloxypyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine-n-oxide, 4-benzyloxy pyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 4-phenylmethoxy-, 1-oxide, 4-phenylmethoxy pyridin-1-ol, pubchem2123
PubChem CID 295871
SMIL [O-][N+]1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxypyridine N-oxide
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 1 g
Beilstein 165005
IUPAC navn 4-(benzyloxy)pyridin-1-ium-1-olat
Formel vægt 201.22
Procent renhed 98%