Få mere at vide
4-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713445 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713445 1 g Glasflaske 1g
10176913 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713445 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394030010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52068-30-1 | Molekylformel: C13H14N2O HCl·| Molekylvægt: 250,73 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52068-30-1
Molekylær formel C13H14N2O·HCl
Molekylvægt (g/mol) 250.73
MDL nummer MFCD00137741
InChI nøgle OVNUPJXMCMTQCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine monohydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazinehydrochloride, 4-phenylmethoxyphenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 3016725
IUPAC navn (4-phenylmethoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 187 °C til 189 °C
Farve Brun til flødeskum
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 250.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.