Få mere at vide
4-Benzyloxyphenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473575 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10473575 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10473575 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 394060050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
CAS 838-96-0
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Farve Cream
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C15H13NO
Lineær formel C6H5CH2OC6H4CH2CN
MDL nummer MFCD00016400
Mængde 5 g
Synonym 4-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 4-benzyloxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 2-4-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, acmc-20amoi, pubchem15926, 4-benzyloxybenzeneacetonitrile, p-benzyloxyphenyl acetonitrile
InChI nøgle QKEYZRVDFZDOEP-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 223.28
PubChem CID 522804
Formel vægt 223.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.