Få mere at vide
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10186163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10186163 1 g Glass bottle 1g
10369563 5 g Glass bottle 5g
10513944 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10186163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6547-53-1
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD00017540
InChI nøgle XJHGAJLIKDAOPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylacetic acid, 2-4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy phenylacetic acid, 4-benzyloxy-phenyl-acetic acid, 2-4-phenylmethoxyphenyl acetic acid, 2-4-phenylmethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 81033
IUPAC navn 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetic acid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120°C to 122°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH2OC6H4CH2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 242.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.